Fontos dokumentumok
F-094
Flunitrazolam-13C2,15N solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of flunitrazolam by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. Flunitrazolam is a benzodiazepine that has been sold illicitly as a designer drug. It is a potent hypnotic and sedative drug similar to related compounds such as flunitrazepam, clonazolam and flubromazolam.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.8 °F
Lobbanási pont (C)
6 °C