Fontos dokumentumok
A-911
7-Aminoflunitrazepam solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
FC1=CC=CC=C1C2=NCC(N(C)C3=CC=C(N)C=C23)=O
InChI
1S/C16H14FN3O/c1-20-14-7-6-10(18)8-12(14)16(19-9-15(20)21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,9,18H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTCDLGUFORGHGY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
7-Aminoflunitrazepam solution is suitable for the in vivo identification, calibration, and quantification of analytes in analytical and R&D applications. It serves as an internal standard for quantifying 7-aminoflunitrazepam in human urine by polymeric monolith-based capillary liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).(Yu-Ru Wu, et al., 2018)
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup