Merck
H-140
Supelco
3-Hydroxyflunitrazepam solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H12FN3O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
329.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
FC1=CC=CC=C1C(C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2N3C)=NC(O)C3=O
InChI
1S/C16H12FN3O4/c1-19-13-7-6-9(20(23)24)8-11(13)14(18-15(21)16(19)22)10-4-2-3-5-12(10)17/h2-8,15,21H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJTUBZKMFRILQD-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6.0 °C - closed cup