Merck
T-029
Supelco
cis-Tramadol-13C, D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC15D3H22NO2 · HCl
Molekulatömeg:
303.85
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.N(C[C@@H]1[C@@](CCCC1)(O)c2cc(ccc2)OC([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1/i3D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPKXEPBICJTCRU-QRPFLOSHSA-N
Általános leírás
A stable-labeled internal standard for tramadol testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring, or forensic analysis. Tramadol is a synthetic analgesic used to treat moderate to moderately severe pain. The drug, sold under trade names Ultram®, Ultracet®, Ralivia, and Tramal, has a wide range of applications from treatment of rheumatoid arthritis to fibromyalgia.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultracet is a registered trademark of Johnson & Johnson
Ultram is a registered trademark of Johnson & Johnson
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
This article presents an LC-MS/MS method for the determination of tramadol in urine samples using reversed-phase LC-MS/MS aided by isotope internal standards.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.