Fontos dokumentumok
P-151
PEth 16:0/18:1-D5 solution
100 μg/mL in methanol (as free phosphate), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free phosphate)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Validation of LC-MS/MS method for erythrocyte phosphatidylethanol: A recent study validated a liquid chromatography tandem mass spectrometry method for erythrocyte phosphatidylethanol (PEth), utilizing the PEth 16:0/18:1-D₅ internal standard. This research highlights critical considerations for using PEth as a reliable clinical biomarker of alcohol consumption, proving essential for advancements in biochemical research reagents and methodology (White et al., 2022).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup