D0627
N6,2′-O-Dibutyryladenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥96% (HPLC), powder
Szinonimák:
Bucladesine sodium salt, Dibutyryl cAMP sodium salt, Dibutyryl cyclic-AMP sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥96% (HPLC)
form
powder
szennyeződések
≤0.5% Cyclic AMP
≤3% monobutyryl derivatives
szín
off-white
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3OC(=O)CCC
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.