Fontos dokumentumok
C-006
Codeine solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
koncentráció
1 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OROGSEYTTFOCAN-DNJOTXNNSA-N
Géninformáció
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
Általános leírás
Alkalmazás
- Codeine Solution in Opioid Receptor Studies: A recent review discusses the phytochemical and nutritional composition of Papaver plants, known for containing codeine. It outlines the plant′s biotechnological applications, potentially relevant for opioid receptor studies, and can be a basis for developing high-purity codeine solutions for research purposes. This highlights codeine′s role in biochemical research, especially in studying analgesic mechanisms and opioid receptor pharmacology (Butnariu et al., 2022).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.0 °C - closed cup
Protocols
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material