Fontos dokumentumok
PHR2355
Betaine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Betaine, (Carboxymethyl)trimethylammonium inner salt, Oxyneurine, Trimethylglycine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1065695
API-család
betaine
form
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1000 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)