Merck
M-005S
Supelco
Morphine solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
Morphine solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H19NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
285.34
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in methanol
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQJCRHHNABKAKU-KBQPJGBKSA-N
Általános leírás
Morphine is a very potent opiate analgesic drug used to relieve both acute and chronic severe pain. Sold under trade names including MS Contin, Kadian, Oramorph, and Roxanol, morphine is also a commonly abused recreational drug due to its widespread availability and high potential for addiction. This certified analytical reference standard is suitable for a variety of GC/MS or LC/MS applications from pain prescription monitoring, clinical toxicology and urine drug testing to pharmaceutical research and forensic analysis.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C