Fontos dokumentumok
C-006S
Codeine solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
Codeine solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in methanol
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
COc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OROGSEYTTFOCAN-DNJOTXNNSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C