Merck
C-015
Supelco
Codeine solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H21NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
299.36
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető Lépjen kapcsolatba a szaktanácsadással
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OROGSEYTTFOCAN-DNJOTXNNSA-N
Géninformáció
Általános leírás
Codeine is an opiate used for its analgesic, antitussive, and sedative properties and is the second-most predominant alkaloid in opium. This certified reference solution is suitable for use as a starting material in calibrators and controls for LC/MS and GC/MS testing methods in clinical toxicology, forensic analysis, pharmaceutical research, and pain prescription monitoring. As a widely popular recreational drug, codeine is regulated under various narcotic control laws in countries such as Australia, New Zealand, Romania, Sweden, and the United States. Since opiates are classified as controlled substances, Cerilliant offers most opiate reference standards as DEA-exempt solutions for added convenience.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Is it farewell to codeine?
Brian J Anderson
Archives of disease in childhood, 98(12), 986-988 (2013-08-27)
Rajeev Subramanyam et al.
International journal of pediatric otorhinolaryngology, 77(2), 194-199 (2012-11-20)
Although commonly performed, pediatric tonsillectomy is not necessarily a low risk procedure due to potentially life threatening perioperative complications. There is paucity of literature on lethal anesthesia and surgical complications of tonsillectomy. In this article, we have reviewed both minor
Mladen V Tzvetkov et al.
Biochemical pharmacology, 86(5), 666-678 (2013-07-10)
We investigated whether morphine and its pro-drug codeine are substrates of the highly genetically polymorphic organic cation transporter OCT1 and whether OCT1 polymorphisms may affect morphine and codeine pharmacokinetics in humans. Morphine showed low transporter-independent membrane permeability (0.5 × 10⁻⁶
K Krause et al.
Allergy, 68(2), 256-258 (2013-01-17)
Platelet-activating factor (PAF) causes wheal and flare responses which are abrogated by H1-antihistamines giving rise to the hypothesis that PAF-induced wheal development is secondary to histamine release from dermal mast cells. But is this hypothesis correct? Wheal and flare responses
Lauren E Kelly et al.
Therapeutic drug monitoring, 34(3), 249-256 (2012-05-10)
Codeine is an old and commonly used analgesic agent for mild to moderate pain. It is the prototypical "prodrug" in that its analgesic effect is almost wholly dependent on its biotransformation to morphine, a process that is mediated by the