P-071
Pain Management Multi-component Opiate Mixture-13 solution
100 μg/mL each component (10 μg/mL Fentanyl), ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Opiate Mixture-13 Pain Control Solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
összetétel
Buprenorphine, 100 μg/mL
Codeine, 100 μg/mL
Fentanyl, 10 μg/mL
Hydrocodone, 100 μg/mL
Hydromorphone, 100 μg/mL
Meperidine, 100 μg/mL
(±)-Methadone, 100 μg/mL
Morphine, 100 μg/mL
Naloxone, 100 μg/mL
Naltrexone, 100 μg/mL
Oxycodone, 100 μg/mL
Oxymorphone, 100 μg/mL
cis-Tramadol HCl, 100 μg/mL
kiszerelés
ampule of 1.0 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
estupefaciente/psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA/IIC (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL each component (10 μg/mL Fentanyl)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Jogi információk
Analit
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Cikkek
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.