Merck
LM1004
Avanti
17:0-14:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand LM1004, methanol solution
Szinonimák:
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H76NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
718.00
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM1004-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand LM1004
koncentráció
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-20-22-23-25-27-29-31-38(41)45-35-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40(3,4)5)48-39(42)32-30-28-26-24-21-17-15-13-11-9-7-2/h13,15,37H,6-12,14,16-36H2,1-5H3/b15-13-/t37-/m1/s1
Alkalmazás
17:0-14:1 PC or 1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine has been used as an internal standard:
  • for phospholipid dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC), quantification by selected reaction monitoring method
  • for lipid analysis of murine brain lipid extract using Fourier transform-ion cyclotron resonance-mass spectrometry (FT-ICR-MS)
  • in lipid extraction to control extraction efficiency, evaluate liquid chromatography (LC)-MS performance and normalize the LC-MS data
  • for lipid quantification using LC-MS
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1004-1EA)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kévin Contrepois et al.
Scientific reports, 8(1), 17747-17747 (2018-12-12)
Lipidomics - the global assessment of lipids - can be performed using a variety of mass spectrometry (MS)-based approaches. However, choosing the optimal approach in terms of lipid coverage, robustness and throughput can be a challenging task. Here, we compare
Per Larsson et al.
Respiratory physiology & neurobiology, 243, 39-46 (2017-05-16)
Exhaled particles constitute a micro-sample of respiratory tract lining fluid. Inhalations from low lung volumes generate particles in small airways by the airway re-opening mechanism. Forced exhalations are assumed to generate particles in central airways by mechanisms associated with high
Andreas Ullen et al.
Free radical biology & medicine, 49(11), 1655-1665 (2010-09-03)
Plasmalogens, 1-O-alk-1'-enyl-2-acyl-sn-glycerophospholipids, are significant constituents of cellular membranes and are essential for normal brain development. Plasmalogens, which contain a vinyl ether bond at the sn-1 position, are preferential targets for hypochlorous acid (HOCl), generated by myeloperoxidase (MPO) from H(2)O(2) and
Alexander Fauland et al.
Journal of lipid research, 52(12), 2314-2322 (2011-10-01)
This work aims to combine chromatographic retention, high mass resolution and accuracy, MS/MS spectra, and a package for automated identification and quantitation of lipid species in one platform for lipidomic analysis. The instrumental setup elaborated comprises reversed-phase HPLC coupled to
Milena Vukotic et al.
Molecular cell, 67(3), 471-483 (2017-07-18)
Mutations in mitochondrial acylglycerol kinase (AGK) cause Sengers syndrome, which is characterized by cataracts, hypertrophic cardiomyopathy, and skeletal myopathy. AGK generates phosphatidic acid and lysophosphatidic acid, bioactive phospholipids involved in lipid signaling and the regulation of tumor progression. However, the