Fontos dokumentumok
LM1601
Avanti
17:1 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1601, methanol solution
Szinonimák:
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM1601-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1601
koncentráció
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)