Fontos dokumentumok
LM1500
Avanti
12:0-13:0 PI
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1500, methanol solution
Szinonimák:
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM1500-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1500
koncentráció
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)