Merck
LM1104
Avanti
17:0-14:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Méret kiválasztása
1 EA
54 700,00 Ft
54 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
54 700,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H70NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
675.92
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
54 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM1104-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWRIURIVRIHUFS-PEDHGXIFSA-N
Általános leírás
Phosphoethanolamine (PE) acts as a parent compound for phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine synthesis.[1]
Alkalmazás
17:0-14:1 PE or 1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine has been used as an internal standard:
  • for lipid quantification using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)[2][3]
  • for the detection of lipids by tandem mass spectrometry (MS/MS) (related to lipidome analyses)[4]
  • in lipid extraction using MTBE protocol[5][3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphoethanolamine (PE) is known to show extensive antitumor action and prevents tumor proliferation, in vivo.[1] Synthetic PE inhibits lung metastasis.[2]
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1104-1EA)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Mathieu Frechin et al.
Nature, 523(7558), 88-91 (2015-05-27)
Cells sense the context in which they grow to adapt their phenotype and allow multicellular patterning by mechanisms of autocrine and paracrine signalling. However, patterns also form in cell populations exposed to the same signalling molecules and substratum, which often
Cell-intrinsic adaptation of lipid composition to local crowding drives social behaviour
Frechin M. et al.
Nature, 523(7558), 88-91 (2015)
Kallol Gupta et al.
Nature protocols, 13(5), 1106-1120 (2018-04-28)
With the recent success in determining membrane protein structures, further detailed understanding of the identity and function of the bound lipidome is essential. Using an approach that combines high-energy native mass spectrometry (HE-nMS) and solution-phase lipid profiling, this protocol can
Ursula Loizides-Mangold et al.
Journal of lipid research, 53(8), 1522-1534 (2012-05-26)
Glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor biosynthesis takes place in the endoplasmic reticulum (ER). After protein attachment, the GPI anchor is transported to the Golgi where it undergoes fatty acid remodeling. The ER exit of GPI-anchored proteins is controlled by glycan remodeling and
A K Ferreira et al.
British journal of cancer, 109(11), 2819-2828 (2013-11-10)
We recently showed that synthetic phosphoethanolamine reduces tumour growth and inhibits lung metastasis in vivo. Here, we investigated its anti-leukaemia effects using acute promyelocytic leukaemia (APL) as a model. Cytotoxic effects of Pho-s on leukaemia cells were evaluated by MTT