Merck
LM4000
Avanti
19:0 Cholesterol ester
Avanti Research - A Croda Brand LM4000, (methanol/chloroform/toluene (50:25:25) solution)
Szinonimák:
cholest-5-en-3β-yl nonadecanoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H82O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
667.14
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
(methanol/chloroform/toluene (50:25:25) solution)
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM4000-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand LM4000
koncentráció
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Általános leírás
19:0 Cholesterol ester is the central core of lipoprotein particles. CE formation is catalyzed by the enzyme lecithin cholesterol acyl transferase (LCAT).
Alkalmazás
19:0 Cholesterol ester has been used as a quantitative lipid standard to monitor different lipid extract concentrations.
Biokémiai/fiziológiai hatások
CE hydrolysis mediates reverse cholesterol transport in macrophage foam cells.
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM4000-1EA)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The critical role of neutral cholesterol ester hydrolase 1 in cholesterol removal from human macrophages.
Igarashi M, et al.
Circulation Research, 107(11), 1387-1395 (2010)
Mammalian acyl-CoA:cholesterol acyltransferases
Buhman KF, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1529(1), 142-154 (2000)
A comprehensive method for lipid profiling by liquid chromatography-ion cyclotron resonance mass spectrometry
Fauland A, et al.
Journal of Lipid Research, 52(12), 2314-2322 (2011)