Merck
840523P
Avanti
MGDG
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-diacyl-3-O-β-D-galactosyl-sn-glycerol
Méret kiválasztása
5 MG
63 300,00 Ft
10 MG
110 000,00 Ft
25 MG
231 000,00 Ft
63 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 MG
63 300,00 Ft
10 MG
110 000,00 Ft
25 MG
231 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C45H74O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
775.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
63 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
leírás
Monogalactosyldiacylglycerol (Plant)
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (840523P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840523P-10mg)
pkg of 5 × 5 mg (840523P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
phosphoglycerides
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) and digalactosyldiacylglycerol (DGDG) are the two nonionic lipid constituents of the thylakoid membrane of higher plant chloroplasts. MGDG and DGDG are present in the membrane at 56% and 29%, respectively, of the total lipid content. DGDG is a bilayer-forming lipid, while MGDG alone will only form hexagonal-II structures.
Monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) synthesis involves generation of monoglucosyldiacylglycerol (MGlcDG) from diacylglycerol (DAG) in the presence of MGlcDG synthase. The second step is epimerization of MGlcDG to MGDG.[1] It forms nonbilayer structures[2] and is also associated with algae and fungi.[3]
Alkalmazás
Monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) may be used:
  • in bicelles preparation for nuclear magnetic resonance studies[2]
  • in the generation of structured MGDG for pinolenic acid enrichment[3]
  • in the preparation of liposomes[4][5]
  • as a lipid standard in hydrophilic interaction liquid chromatography-ion mobility mass spectrometry (HILIC-IM-MS)[6]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) synthesis is essential for chloroplast biogenesis. It is also needed for synchronizing photosynthesis associated plastid and nucleus related gene expression.[7] MGDG is essential for membrane lipid homeostasis during stress.[2] In food industry, MGDG serves as an enhancer in baking and as an non-ionic emulsifier.[3]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840523P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840523P-25mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840523P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Enzymatic Synthesis of Structured Monogalactosyldiacylglycerols Enriched in Pinolenic Acid
Kim J, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66(30), 8079-8085 (2018)
Monogalactosyldiacylglycerol facilitates synthesis of photoactive protochlorophyllide in etioplasts
Fujii S, et al.
Plant Physiology, 174(4), 2183-2198 (2017)
Identification of plant-like galactolipids in Chromera velia, a photosynthetic relative of malaria parasites
BotteCY, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(34), 29893-29903 (2011)
Fluorescence Microscopy of Single Liposomes with Incorporated Pigment-Proteins
Tutkus M, et al.
Langmuir, 34(47), 14410-14418 (2018)
Jiwon Kim et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(30), 8079-8085 (2018-07-13)
We enzymatically prepared structured monogalactosydiacylglycerols (MGDGs) enriched in pinolenic acid (PLA). PLA-enriched free fatty acids (FFAs) containing ∼86 mol % PLA were produced from an FFA fraction obtained from pine nut oil (PLA content, ∼13 mol %) by urea crystallization.