Fontos dokumentumok
890810C
Avanti
18:0 DDAB
Avanti Research™ - A Croda Brand 890810C
Szinonimák:
Dimethyldioctadecylammonium (Bromide Salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (890810C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890810C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 890810C
koncentráció
10 mg/mL (890810C-25mg)
25 mg/mL (890810C-200mg)
lipidtípus
cationic lipids
transfection
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)