8.55130
Rink Amide AM resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Szinonimák:
Rink Amide AM resin (100-200 mesh), 4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-aminomethyl resin
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Alkalmazás
- In the synthesis of quinazolinone derivatives via intramolecular transamidation.
- In the preparation of 2-aminoquinazoline-based compounds using solid-phase peptide synthesis (SPPS) methodology.
- For the synthesis of α-aryl ketones via a palladium-catalyzed coupling reaction.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Protocols
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.