Fontos dokumentumok
850475P
Avanti
18:1-16:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1--(9Z-octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; OPPC; PC(18:1(9Z)/16:0)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1-oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 2 × 100 mg (850475P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850475P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRVPPYNAZJRZFR-VYOBOKEXSA-N
Alkalmazás
- as a lipid standard in ultra-performance liquid chromatography (UPLC) analysis
- as a component in liposomes to study the cell proliferation of several cell lines
- in liposomes for cross-linking experiment(5)
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)