Fontos dokumentumok
710335P
Avanti
18:1 Cardiolipin
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
tetraoleoyl cardiolipin; 1,1′,2,2′-tetra-(9Z-octadecenoyl) cardiolipin (sodium salt); CL(1′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)],3′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)])
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1′,3′-bis[1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt)
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 2 × 100 mg (710335P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (710335P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (710335P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to prepare pure (100%) cardiolipin vesicles
- to measure the intensity of cytochrome c peroxidase activity by luminescence assay
- to measure the fluorescence of cytochrome c Trp59 immobilized in biosensor chip
- to study the association of cytochrome c with anionic phospholipids
- in the preparation of liposomes for reconstitution of mechanosensitive channels from bacteria
- in the immobilization on lipophilic biosensor L1 chip surface
- as lipid substrate in peroxidase oxidation assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
755.6 - 820.4 °F
Lobbanási pont (C)
402 - 438 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)