Fontos dokumentumok
840040P
Avanti
18:2 PS
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Szinonimák:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (840040P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 840040P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,38-39H,3-10,15-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVFDOHNSRSJPOV-ZMRXOJHASA-M