800100O
Avanti
18:1-2:0 DG
1-oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, neat oil
Szinonimák:
1--(9Z-octadecenoyl)-2-acetoyl-sn-glycerol; DG(18:1(9Z)/2:0/0:0); OAG
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800100O-10mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800100O-25mg))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 800100O
lipidtípus
neutral glycerides
neutral lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)CO)C(=O)C
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the induction of superoxide generation in neutrophils
- as a substrate for platelet-activating factor acetyl hydrolases
- as a protein kinase C (PKC) activator in adrenal glands
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)