Fontos dokumentumok
840857P
Avanti
16:0-18:1 PA
powder
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); POPA; PA(16:0/18:1(9Z)); 110616
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 2 × 100 mg (840857P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840857P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840857P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPYXMAJBOKWTQX-RYRMQHSSSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- in liposomes preparation
- for lipid extraction of mitochondria
- to generate multilamellar phospholipid vesicles
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)