Fontos dokumentumok
700041P
Avanti
cholesterol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
cholesterol-d7
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (700041P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (700041P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (700041P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (700041P-50mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVYWMOMLDIMFJA-IFAPJKRJSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Quantification of Endogenous Cholesterol in Human Serum on Paper Using Direct Analysis in Real Time Mass Spectrometry.: This study describes a novel technique using deuterium-labeled cholesterol for the quantification of endogenous cholesterol in human serum, offering advancements in metabolic profiling and diagnostics (Hsieh et al., 2017).
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)