Fontos dokumentumok
791644C
Avanti
18:1-d7 Lyso PE
Avanti Research - A Croda Brand 791644C
Szinonimák:
1-oleoyl(d7)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H39D7NO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
486.63
UNSPSC kód:
41141825
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (791644C-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 791644C
koncentráció
1 mg/mL (791644C-1mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
18:1-d7 Lyso PE (1-oleoyl(d7)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine) is a deuterated phospholipid. The glycerol is esterified with oleic acid. Oleic acid harbors the deuterium ions. Lysophosphatidylethanolamine (LPE) is generated from phosphatidylethanolamine by the action of enzyme phospholipase A2.
This deuterium labeled lipid is also available in a formulation of multiple lipid standards. The SPLASH LIPIDOMIX Standard includes all of the major lipid classes at ratios relative to human plasma, allowing one easy internal standard solution to be added to every sample.
Alkalmazás
18:1-d7 Lyso PE (1-oleoyl(d7)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine) has been used as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples. It has also been used as an isotopically labeled lipid internal standard for correction of lipids detected in lipid droplets using shotgun mass spectrometry analysis.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lysophosphatidylethanolamine (LPE) plays a key role in neuronal differentiation in PC12 cells. It possesses antibacterial and antifungal activity. LPE also favour the calcium transport through G-protein-coupled receptor (GPCR).
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791644C-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Caixia Ren et al.
Lipids in health and disease, 17(1), 22-22 (2018-02-06)
Migraine is a prevalent, disabling type of primary headache disorder associated with a high socioeconomic burden. The clinical management of migraine is challenging. This study was to identify potential serum lipidomic biomarkers of migraine. The serum lipidomic profile of migraine
Kumiko Makide et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 89(3-4), 135-139 (2009-05-12)
It is now widely accepted that lysophospholipids (LPLs), a product of the phospholipase A reaction, function as mediators through G-protein-coupled receptors. Notably, recent studies of lysophosphatidic acid (LPA) and sphingosine 1-phosphate (S1P) have revealed their essential roles in vivo. On
Florian Geltinger et al.
GeroScience, 42(1), 19-38 (2019-11-05)
Originally Lipid droplets (LDs) were considered as being droplets for lipid storage only. Increasing evidence, however, demonstrates that LDs fulfill a pleiotropy of additional functions. Among them is the modulation of protein as well as lipid homeostasis. Under unfavorable pro-oxidative
Chuchu Wang et al.
Nature communications, 11(1), 1531-1531 (2020-03-27)
Vesicle associated membrane protein 2 (VAMP2/synaptobrevin2), a core SNARE protein residing on synaptic vesicles (SVs), forms helix bundles with syntaxin-1 and SNAP25 for the SNARE assembly. Prior to the SNARE assembly, the structure of VAMP2 is unclear. Here, by using