Fontos dokumentumok
860681P
Avanti
C15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860681P, powder
Szinonimák:
N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine(d7)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860681P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860681P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available