Fontos dokumentumok
700053P
Avanti
25-hydroxycholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
26,26,26,27,27,27-hexadeuterocholest-5-ene-3β,25-diol; 25-hydroxycholest-5-en-3-ol(d6)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cholest-5-ene-3β,25-diol-d6
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (700053P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the quantification of 25-OHC in jejunum samples by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)
- in plasma samples by liquid chromatography-mass spectrometry analysis
- for calibration curve generation for plasma oxysterol quantification
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)