791640C
Avanti
15:0-18:1-d7-PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C
Szinonimák:
1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1′-glycerol)] (sodium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (791640C-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C
koncentráció
1 mg/mL (791640C-1mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples
- as an internal standard to spike cell lysate and to quantify lipid species using fourier transform mass spectrometry (FTMS) analysis
- as an isotopically labeled lipid internal standard for correction of lipids detected in lipid droplets using shotgun mass spectrometry analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash