Merck
774898
Sigma-Aldrich
7-Dehydrocholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
(3β)-Cholesta-5,7-dien-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27D7H37O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
391.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+7
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC=C3[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([C@H](C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[H]
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCTLRSWJYQTBFZ-UDEPUTHCSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)