330709W
Avanti
SPLASH™ II LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
SPLASH™ II LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
About This Item
Javasolt termékek
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (330709W-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
Komponensek
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
- 15:0-18:1 (d7) PC 210
- 15:0-18:1 (d7) PE7 7
- 15:0-18:1 (d7) PS (Na salt) 10
- 15:0-18:1 (d7) PI (NH4 salt) 10
- 18:1-(d7) Lyso PC 45
- 18:1-(d7) Lyso PE 1
- 18:1 (d7) cholesterol ester 530
- C18(plasm)-18:1(d9) PC 10
- 15:0-18:1-(d7) DAG 20
- 15:0-18:1-(d7):15:0 TAG 70
- d18:1-18:1-(d9) SM 40
- C18(plasm)-18:1(d9) PE 0.1
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
- 160μg/mL
- 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 5μg/mLBiztonsági adatlap
- 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research™ - A Croda Brand 8μg/mLBiztonsági adatlap
- 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research™ - A Croda Brand 8μg/mLBiztonsági adatlap
- 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLBiztonsági adatlap
- 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 791644C 0.5μg/mLBiztonsági adatlap
- 700185M18:1 Chol (D7) ester, 25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriocholest-5-en-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution 350μg/mLBiztonsági adatlap
- 852475CC18(plasm)-18:1(d9) PC, Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution 8μg/mLBiztonsági adatlap
- 791647C15:0-18:1-d7 DG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791647C 12μg/mLBiztonsági adatlap
- 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791648C 55μg/mLBiztonsági adatlap
- 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research™ - A Croda Brand 30μg/mLBiztonsági adatlap
- 852474CC18(plasm)-18:1(d9) PE, Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution 0.07μg/mLBiztonsági adatlap
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)