791649C
Avanti
18:1-d9 SM
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
N-oleoyl(d9)-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (791649C-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL (791649C-1mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash