Fontos dokumentumok
791645C
Avanti
18:1-d7-cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 791645C
Szinonimák:
cholest-5-en-3β-yl oleate-d7
Méret kiválasztása
1 MG
75 200,00 Ft
75 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 MG
75 200,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C45H71 D7O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
658.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41141804
NACRES:
NA.25
75 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (791645C-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 791645C
koncentráció
1 mg/mL (791645C-1mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Cholesteryl oleate is a cholesteryl ester.[1] 18:1-d7-cholesterol is a deuterated oleic acid cholesteryl ester.
This deuterium labeled lipid is also available in a formulation of multiple lipid standards. The SPLASH LIPIDOMIX Standard includes all of the major lipid classes at ratios relative to human plasma, allowing one easy internal standard solution to be added to every sample.
Alkalmazás
18:1-d7-cholesterol may be used in the reconstitution of acetylated low-density lipoprotein (acLDL) liposome for trafficking studies in U2OS-SRA cells.[2]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elevation in cholesterol ester levels and its accumulation is implicated in prostate cancer (PCa). Cholesteryl oleate, may serve as a potential biomarker for diagnosis of PCa.[3]
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791645C-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Heart Proteomics, 967-1009 (2001)
Jia Li et al.
Scientific reports, 6, 20984-20984 (2016-02-13)
In-depth delineation of lipid metabolism in prostate cancer (PCa) is significant to open new insights into prostate tumorigenesis and progression, and provide potential biomarkers with greater accuracy for improved diagnosis. Here, we performed lipidomics and transcriptomics in paired prostate cancer
McKenna Feltes et al.
Journal of lipid research, 60(3), 707-716 (2019-01-09)
Cholesterol is an essential structural component of cellular membranes and precursor molecule for oxysterol, bile acid, and hormone synthesis. The study of intracellular cholesterol trafficking pathways has been limited in part due to a lack of suitable cholesterol analogues. Herein