791643C
Avanti
18:1-d7 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1-oleoyl(d7)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (791643C-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL (791643C-1mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as an internal standard in high performance liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESIMS/MS) for the lipidomics analysis of bone marrow-derived macrophages
- as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples
- as an internal standard for spiking serum samples for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash