LM6003
Avanti
Cardiolipin Mix I
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
Cardiolipin Mix I, Cardiolipin Mixture Internal Standard
About This Item
Javasolt termékek
form
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM6003-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
~100 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup