Fontos dokumentumok
330732
Avanti
LightSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
LightSPLASH LIPIDOMIX QUANTITATIVE MASS SPEC PRIMARY STANDARD
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.28
Forma
methanol solution
kiszerelés
ampule of 1 × 1 mL (330732-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
SINGLE-VIAL PREPARED LIPIDOMIC ANALYTICAL STANDARD
MIXTURE OF 13 PRIMARY LIPID STANDARDS AT A CONCENTRATION OF 100μG/ML EACH.  EACH SEALED AMPULE CONTAINS 1ML METHANOL SOLUTION. CONCENTRATIONS ARE VERIFIED FOR USE AS A QUANTITATIVE STANDARD.
Mixture Component
  • 15:0-18:1 PC
  • 18:1 Lyso PC 
  • 15:0-18:1 PE
  • 18:1 Lyso PE
  • 15:0-18:1 PG 
  • 15:0-18:1 PI 
  • 15:0-18:1 PS
  • 15:0-18:1-15:0 TG 
  • 15:0-18:1 DG 
  • 18:1 MG 
  • 18:1 Chol ester 
  • d18:1-18:1 SM
  • C15 Ceramide (d18:1/15:0)
Kiszerelés
2ML Amber Glass Sealed Ampule (330732-1EA)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LightSPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 845875C18:1 Lyso PC, 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform 100μg/mLBiztonsági adatlap
  • 330717C15:0-18:1 PE, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
  • 846725C18:1 Lyso PE, 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform 100μg/mLBiztonsági adatlap
  • 330718C15:0-18:1 PG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
  • 330720C15:0-18:1 PI, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
  • 330719C15:0-18:1 PS, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
  • 330723C15:0-18:1-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
  • 330722C15:0-18:1 DG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
  • 330724C18:1 MG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
  • 700269C18:1 Chol Ester, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
  • 860587C18:1 SM (d18:1/18:1(9Z)), Avanti Research - A Croda Brand 860587C 100μg/mLBiztonsági adatlap
  • 330730CC15 Ceramide (d18:1/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
Összes mutatása (12)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)