Merck
850525P
Avanti
GDN
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
glyco-diosgenin (GDN)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C56H92O25
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1165.31
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 g (850525P-5G)
pkg of 1 × 500 mg (850525P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@]12C(C[C@H]3[C@@H]2[C@H](C)[C@]4(OC[C@H](C)CC4)O3)C5CC=C6C[C@@H](OCCC(CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]9O)CC[C@]6(
Kiszerelés
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850525P-1G);30 mL Amber Wide Mouth Screw Cap Glass Bottle (850525P-5G)
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850525P-500mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)