330710X
Avanti
Mouse SPLASH™ LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
SPLASH™ LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
About This Item
Javasolt termékek
form
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (330710X-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Komponensek
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
- 15:0-18:1 (d7) PC100
- 15:0-18:1 (d7) PE7
- 15:0-18:1 (d7) PS (Na salt)20
- 15:0-18:1 (d7) PG (Na salt)5
- 15:0-18:1 (d7) PI (NH4 salt)20
- 15:0-18:1 (d7) PA (Na salt)10
- 18:1-(d7) Lyso PC45
- 18:1-(d7) Lyso PE2
- 18:1-(d7) cholesterol ester250
- C18(plasm)-18:1(d9) PC20
- 15:0-18:1-(d7) DAG15
- 15:0-18:1-(d7):15:0 TAG35
- d18:1-18:1-(d9) SM20
- C18(plasm)-18:1(d9) PE5
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
- 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μMBiztonsági adatlap
- 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 7μMBiztonsági adatlap
- 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research™ - A Croda Brand 20μMBiztonsági adatlap
- 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C 5μMBiztonsági adatlap
- 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research™ - A Croda Brand 20μMBiztonsági adatlap
- 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research™ - A Croda Brand 10μMBiztonsági adatlap
- 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 45μMBiztonsági adatlap
- 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 791644C 2μMBiztonsági adatlap
- 852475CC18(plasm)-18:1(d9) PC, Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution 20μMBiztonsági adatlap
- 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand 860740L-1MG
860746L-1MG 20μMBiztonsági adatlap - 852474CC18(plasm)-18:1(d9) PE, Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution 5μMBiztonsági adatlap
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C