Fontos dokumentumok
852474C
Avanti
C18(plasm)-18:1(d9) PE
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Szinonimák:
1-(1Z-OCTADECENYL)-2-OLEOYL(D9)-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H71D9NO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
739.11
UNSPSC kód:
41141825
NACRES:
NA.28
Teszt
99% (TLC)
form
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (852474C-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL (852474C-1MG)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl(d9)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (C18(plasm)-18:1(d9) PE) is a deuterated derivative of C18(plasm)-18:1 PE.
Kiszerelés
5ML Clear Glass Sealed Ampule (852474C-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3