Fontos dokumentumok
860626P
Avanti
C8 Dihydroceramide (d18:0/8:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860626P, powder
Szinonimák:
N-octanoyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860626P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860626P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H53NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h24-25,28-29H,3-23H2,1-2H3,(H,27,30)/t24-,25+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGOFBZUQIUVJFS-LOSJGSFVSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3