791642C
Avanti
15:0-18:1-d7-PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (791642C-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL (791642C-1mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a lipid internal standard in liquid chromatography-electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC-ESI-QToF-MS) analysis for the extraction and profiling of lipids from egg yolk samples
- as an internal standard for yeast lipid quantification using nanoelectrospray ionization mass spectrometry
- as an isotopically labeled lipid internal standard for correction of lipids detected in lipid droplets using shotgun mass spectrometry analysis
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash