Fontos dokumentumok
850459C
Avanti
16:0-20:4 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PAPC; PC(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850459C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850459C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL (850459C-25mg)
25 mg/mL (850459C-200mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-25-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-24-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,23,25,28,30,42H,6-13,15,17-19,22,24,26-27,29,31-41H2,1-5H3/b16-14-,21-20-,25-23-,30-28-/t42-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUDHBQQGURLBGJ-IVFHWKNFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of auto-oxidised phospholipid for electrospray ionisation mass spectroscopic (ESI-MS) analysis
- in liposome preparation for the treatment of organoid
- as antigen in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of autoantibodies to phospholipids
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)