Fontos dokumentumok
330712X
Avanti
Ceramide LIPIDOMIX Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
LIPIDOMIX Mass Spec Standard, solution (1:1 dichloromethane:methanol)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Forma
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
kiszerelés
ampule of 1 × 1 mL (330712X-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
2 mL amber glass sealed ampule
Komponensek
The Ceramide LIPIDOMIX Mass Spec Standard is supplied in 1 mL of (1:1) dichloromethane:methanol and contains the following components:
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
  • C16 Ceramide (d18:1/16:0)30
  • C18 Ceramide (d18:1/18:0)15
  • C24 Ceramide (d18:1/24:0)75
  • C24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z))37.5
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 860516PC16 Ceramide (d18:1/16:0), Avanti Research - A Croda Brand 16.1μg/mLBiztonsági adatlap
  • 860518PC18 Ceramide (d18:1/18:0), Avanti Research - A Croda Brand 8.5μg/mLBiztonsági adatlap
  • 860524PC24 Ceramide (d18:1/24:0), Avanti Research - A Croda Brand 48.8μg/mLBiztonsági adatlap
  • 860525PC24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z)), Avanti Research - A Croda Brand 24.3μg/mLBiztonsági adatlap
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)