Merck
W371602
Sigma-Aldrich
4-Methylthiazole
≥98%, FG
Szinonimák:
4-methyl-1,3-thiazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H5NS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.15
FEMA-szám:
3716
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11627
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
15.035
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.524 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; vegetable; nutty
SMILES string
Cc1cscn1
InChI
1S/C4H5NS/c1-4-2-6-3-5-4/h2-3H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMHIMXFNBOYPND-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Methylthiazole is one of the key volatile flavor products formed during the thermal degradation of thiamin. It is reported to be found in roasted peanuts and roasted beef.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thiazoles, oxazoles, and oxazolines identified in the volatile flavor of roasted peanuts.
Lee MH, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(3), 684-686 (1981)
Nitrogen-containing heterocyclic compounds identified in the volatile flavor constituents of roasted beef.
Hartman GJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 31(5), 1030-1033 (1983)
Thermally degraded thiamin: a potent source of interesting flavor compounds.
Guntert M, et al.
ACS Symp. Ser., 490, 140?163-140?163 (1992)
Volatile products formed from the thermal degradation of thiamin at high and low moisture levels.
Hartman GJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 32(5), 1015-1018 (1984)
Sarah E O'Connor et al.
Biochemistry, 41(17), 5685-5694 (2002-04-24)
The biosynthesis of epothilones, a family of hybrid polyketide (PK)/nonribosomal peptide (NRP) antitumor agents, provides an ideal system to study a hybrid PK/NRP natural product with significant biomedical value. Here the third enzyme involved in epothilone production, the five domain