Merck
W387401
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanethiol
≥95%, FG
Szinonimák:
Isobutyl mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.19
FEMA-szám:
3874
Beilstein:
1730890
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.173
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
sulfurous
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
124 mmHg ( 37.8 °C)
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.4385 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
sűrűség
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
sulfurous
SMILES string
CC(C)CS
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDFAOUQQXJIZDG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Targeting the cerebrovascular large neutral amino acid transporter (LAT1) isoform using a novel disulfide-based brain drug delivery system.: This paper discusses a novel brain drug delivery system that targets the LAT1 transporter, using 2-Methyl-1-propanethiol in the design of disulfide-based prodrugs for enhanced delivery across the blood-brain barrier (Killian et al., 2007).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)