Merck
W380008
Sigma-Aldrich
4-Ethyloctanoic acid
≥98%, FG
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH(C2H5)(CH2)2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.26
FEMA-szám:
3800
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.079
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
sűrűség
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
meaty
SMILES string
CCCCC(CC)CCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-9(4-2)7-8-10(11)12/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWKJMPFEQOHBAC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eri Iwata et al.
The Journal of veterinary medical science, 65(9), 1019-1021 (2003-10-09)
A major constituent of the characteristic "goaty odor" 4-ethyl octanoic acid (4EOA) was previously shown to have no primer pheromone activity. This was also confirmed by our own bioassay system utilizing the recording technique of neural activity of the hypothalamic
Hardy Z Castada et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(19), 1641-1650 (2017-07-29)
4-Methyloctanoic acid, 4-ethyloctanoic acid, 4-methylnonanoic acid, and 3-methylindole are primary contributors to the distinctive aroma and flavor of lamb meat. The reactions of H The chemical ionization of pure standards of 4-ethyloctanoic acid, 4-methyloctanoic acid, 4-ethylnonanoic acid, and 3-methylindole was
Yuping Liu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(8), 5104-5111 (2010-08-18)
Five sulfur-containing flavor compounds were synthesized for the first time by the reaction of 4-ethyloctanoyl chloride with sulfur-containing alcohols or mercaptans. The synthesized compounds are 3-(methylthio)propyl 4-ethyloctanoate, 2-methyl-3-tetrahydro-furanthiol 4-ethyloctanoate, 4-methyl-5-thiazoleethanol 4-ethyloctanoate, 2-furan-methanethiol 4-ethyloctanoate and 2-methyl-3-furanthiol 4-ethyloctanoate. These five synthetic sulfur-containing
Philipp Denk et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(14), 3395-3404 (2018-04-07)
Elastic therapeutic tapes are an important tool in the field of physical therapy and medicine. These tapes contain types of adhesive. However, sensory evaluations revealed the release of pronounced and irritating odors of the tapes. Negative odors were, amongst others