Merck
W319104
Sigma-Aldrich
2-Methylhexanoic acid
≥99%, FG
Szinonimák:
2-Methylcaproic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH(CH3)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
FEMA-szám:
3191
Beilstein:
1721227
EC-szám:
Európai Tanács szám:
582
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.035
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fatty; lard; oily; acidic
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
209-210 °C (lit.)
sűrűség
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fatty; lard; oily; acidic
SMILES string
CCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVKMFSAVYPAZTQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
2-methylhexanoic acid has been identified as one of the volatile flavor compounds in the peel and pulp of doum fruit.
Alkalmazás
  • Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2-methylhexanoic acid, CAS registry number 4536-23-6.: This study updates the safety assessment of 2-methylhexanoic acid used in fragrance applications (Api et al., 2024).
  • Sustainable Biocatalytic Procedure for Obtaining New Branched Acid Esters.: This paper presents a novel biocatalytic method for synthesizing branched acid esters, utilizing 2-methylhexanoic acid as a precursor (Montiel et al., 2021).
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Volatile Flavor Compounds of Peel and Pulp from Doum (Hyphaene thebaica L.) Fruit.
Aboshora W, et al.
American Journal of Food Science and Nutrition Research, 4(5), 165-169 (2017)