P6273
2-Propylpentanoic acid
Szinonimák:
Valproic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
sűrűség
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
lipidtípus
saturated FAs
SMILES string
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALDH5A1(7915) , CYP1A2(1544)
mouse ... Hdac1(433759)
rat ... Slc6a1(79212)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
231.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
111 °C - closed cup