Merck
W350206
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-3-butanol
mixture of isomers, ≥97%, FG
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH(SH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.19
FEMA-szám:
3502
EC-szám:
Európai Tanács szám:
760
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.024
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
meaty; alliaceous; sulfurous
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.48 (lit.)
bp
53 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
meaty; alliaceous; sulfurous
SMILES string
CC(O)C(C)S
InChI
1S/C4H10OS/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJQWABQELVFQJL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 4 ppm
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zemfira S Kinzyabaeva et al.
Ultrasonics sonochemistry, 67, 105169-105169 (2020-05-18)
We have discovered a selective and efficient method for the synthesis of previously unknown 1,9-(1',4'-oxathiano)-1,9-dihydro-(C60-Ih)[5,6]fullerene, a compound with the direct attachment of the sulfur atom to the fullerene core. The method is based on the reaction of C60 with 1,2-hydroxythiols
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 52-52 (1996)